Dimethyl acetal ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 534-15-6
Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Sweet
Melting Point: -113°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1697039
Merck Reference: 14,3226
UN No.: 2377
MDL No.: MFCD00008493
Vzorec:
C₄H₁₀O₂ Bod varu: 63…65 °C Bod tání: –113 °C Hustota: 0,852 Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008493 CAS číslo: 534-15-6 EINECS: 208-589-8 UN: 2377 ADR: 3,II Merck Index: 14,3226 |