Tisk…
Acetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
A902-100ML A902-500ML A902-5ML
SIALA902-100MLEA 1000 CZK
SIALA902-100ML SIALA902-500ML SIALA902-5ML
Acetal, Sigma-Aldrich®
Acetal
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 102,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009243
CAS číslo: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00040