Tisk…
Acetal 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1-Diethoxyethane, Acetaldehyde diethyl acetal
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 5920 CZK
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18
Bod varu: 102.7
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0.825 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009243
CAS číslo: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %