Tisk…
2-Metoxyethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
284467-100ML 284467-1L
SIAL284467-100MLEA 2900 CZK
SIAL284467-100ML SIAL284467-1L
2-Metoxyethanol, Sigma-Aldrich®
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Bod varu: 124,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118