Tisk…
Dihexyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07076.09 L07076.18
L07076.09EA 1110 CZK
L07076.09 L07076.18
Dihexyl ether ≥98%
Dihexyl ether
Purity: 98% CAS No.: 112-58-3 Molecular Formula: C12H26O Formula Weight: 186.34 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4204 Odour: Mild Melting Point: -43° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 1738177 MDL No.: MFCD00009525
Vzorec: C₁₂H₂₆O
MW: 186.34
Bod varu: 228…230 °C
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0.793
Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009525
CAS číslo: 112-58-3
EINECS: 203-987-8