Tisk…
Dimethylglyoxim, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
M-Clarity™ quality level = MQ200
162574-100G 162574-500G
SIAL162574-100GEA 4030 CZK
SIAL162574-100G SIAL162574-500G
Dimethylglyoxim, Sigma-Aldrich®
Dimethylglyoxim
Vzorec: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Bod varu: 53 °C (8 mmHg)
Bod tání: 240…241 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002117
CAS číslo: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272