Tisk…
Dimethylglyoxim 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
408330250 408331000 408335000 408330025
ACRO408330250EA 1460 CZK
ACRO408330250 ACRO408331000 ACRO408335000 ACRO408330025
Dimethylglyoxim 99+% ACS
Dimethylglyoxim
Vzorec: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Bod varu: 53 °C (8 mmHg)
Bod tání: 239…242 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002117
CAS číslo: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Residue after ignition ≤0.05 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)