Tisk…
Dimethylglyoxim 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 2240 CZK
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
Dimethylglyoxim 99+%
Dimethylglyoxim
Vzorec: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Bod varu: 53 °C (8 -rr)
Bod tání: 239…242 °C (rozkl.)
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002117
CAS číslo: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)