Tisk…
Acetone oxime, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
00750-10G 00750-250G
SIAL00750-10GEA 1030 CZK
SIAL00750-10G SIAL00750-250G
Acetone oxime, Sigma-Aldrich®
Acetone oxime
Vzorec: C₃H₇NO
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002118
CAS číslo: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,00077