Tisk…
Acetone oxime 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 1950 CZK
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Acetone oxime 98%
Acetone oxime
Vzorec: C₃H₇NO
Bod varu: 135 °C (760 mmHg)
Bod tání: 58…62 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002118
CAS číslo: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %