Tisk…
Dietylentriamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D93856-1L D93856-2.5L D93856-5ML D93856-18L
SIALD93856-1LEA 2590 CZK
SIALD93856-1L SIALD93856-2.5L SIALD93856-5ML SIALD93856-18L
Dietylentriamin, Sigma-Aldrich®
Dietylentriamin
Vzorec: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 0,9523 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008171
CAS číslo: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II