Tisk…
Dietylentriamin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
A11033.0F A11033.AE A11033.AP
A11033.0FEA 4330 CZK
A11033.0F A11033.AE A11033.AP
Dietylentriamin 99%
Dietylentriamin
Purity: 99% CAS No.: 111-40-0 Molecular Formula: C4H13N3 Formula Weight: 103.17 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4830 Odour: Ammonia-like Melting Point: -40° Boiling Point: 200-204° Beilstein Reference: 605314 UN No.: 2079 MDL No.: MFCD00008171
Vzorec: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Bod varu: 200…204 °C
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,952
Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008171
CAS číslo: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II