Tisk…
Dietylentriamin 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 2620 CZK
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Dietylentriamin 98+%
Dietylentriamin
Vzorec: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Bod varu: 206 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008171
CAS číslo: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA