Tisk…
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
B9879-100G B9879-1KG B9879-250G B9879-25G
SIALB9879-100GEA 8580 CZK
SIALB9879-100G SIALB9879-1KG SIALB9879-250G SIALB9879-25G
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová
Vzorec: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213.25
Bod varu: 405
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007533
CAS číslo: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5