Tisk…
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
B4554-100G B4554-1KG B4554-25G B4554-500G
SIALB4554-100GEA 10780 CZK
SIALB4554-100G SIALB4554-1KG SIALB4554-25G SIALB4554-500G
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová
Vzorec: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213,25 g/mol
Bod varu: 405 °C (1013 hPa)
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007533
CAS číslo: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5