Tisk…
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
172580250 172581000 172585000
ACRO172580250EA 1210 CZK
ACRO172580250 ACRO172581000 ACRO172585000
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová 99+% for biochemistry
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová
Vzorec: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213.25
Bod varu: 405
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007533
CAS číslo: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.080
Titration with CHA ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm