Tisk…
Ethyl iodoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
242934-5G 242934-25G
SIAL242934-5GEA 1040 CZK
SIAL242934-5G SIAL242934-25G
Ethyl iodoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl iodoacetate
Vzorec: C₄H₇IO₂
MW: 214
Bod varu: 179
Hustota: 1.81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001081
CAS číslo: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2927
ADR: 6.1 II