Ethyl iodoacetate 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
222190100
222190500
222192500
ACRO222190100EA
1870
CZK
ACRO222190100
ACRO222190500
ACRO222192500
Ethyl iodoacetate 98% stabilizovaný
Ethyl iodoacetate
Vzorec:
C₄H₇IO₂ Bod varu: 179…180 °C (760 mmHg) Hustota: 1,8 g/cm³ Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001081 CAS číslo: 623-48-3 EINECS: 210-796-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | copper |