Tisk…
1,3-Diiodopropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
238414-100G 238414-25G
SIAL238414-100GEA 16320 CZK
SIAL238414-100G SIAL238414-25G
1,3-Diiodopropane, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodopropane
Vzorec: C₃H₆I₂
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 2,59617 g/cm³ (4 °C)
MDL Number: MFCD00001097
CAS číslo: 627-31-6
EINECS: 210-993-4