Tisk…
Sodium trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
132101-100G 132101-25G
SIAL132101-100GEA 4110 CZK
SIAL132101-100G SIAL132101-25G
Sodium trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Sodium trifluoroacetate
Vzorec: C₂F₃NaO₂
Bod tání: 207…209 °C
MDL Number: MFCD00013217
CAS číslo: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6