Sodium trifluoroacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
157930250
157931000
ACRO157930250EA
1370
CZK
ACRO157930250
ACRO157931000
Sodium trifluoroacetate 97%
Sodium trifluoroacetate
Vzorec:
C₂F₃NaO₂ Bod tání: 207…209 °C |
MDL Number:
MFCD00013217 CAS číslo: 2923-18-4 EINECS: 220-879-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 205 to 207 °C |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |