Tisk…
Diethyldithiokarbamát strieborný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N,N-Diethyldithiocarbamic acid silver salt, Diethyldithiocarbamic acid silver salt, DETC, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
D93503-25G D93503-5G
SIALD93503-25GEA 6930 CZK
SIALD93503-25G SIALD93503-5G
Diethyldithiokarbamát strieborný, Sigma-Aldrich®
Diethyldithiokarbamát strieborný
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSAg
MDL Number: MFCD00004929
CAS číslo: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
UN: 3077
ADR: 9,III