Tisk…
Diethyldithiokarbamát strieborný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N,N-Diethyldithiocarbamic acid silver salt, Diethyldithiocarbamic acid silver salt, DETC, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silver
85180-10G 85180-50G
SIAL85180-10GEA 4010 CZK
SIAL85180-10G SIAL85180-50G
Diethyldithiokarbamát strieborný, Sigma-Aldrich®
Diethyldithiokarbamát strieborný
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSAg
MDL Number: MFCD00004929
CAS číslo: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
UN: 3077
ADR: 9,III