Tisk…
Diethyldithiokarbamát strieborný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Diethyldithiocarbamic acid silver salt, Diethyldithiocarbamic acid silver salt, DETC, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silver
419330100 419330250 419331000
ACRO419330100EA 3720 CZK
ACRO419330100 ACRO419330250 ACRO419331000
Diethyldithiokarbamát strieborný ACS
Diethyldithiokarbamát strieborný
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSAg
Bod tání: 172…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004929
CAS číslo: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in Pyridine) Passes test
Suitability (absorbance < 0.1) Passes test (for As determination)