Tisk…
Diethyldithiokarbamát strieborný 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114290050 114290250 114291000
ACRO114290050EA 2190 CZK
ACRO114290050 ACRO114290250 ACRO114291000
Diethyldithiokarbamát strieborný 99% p.a.
Diethyldithiokarbamát strieborný
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSAg
Bod tání: 172…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004929
CAS číslo: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5% in pyridine) clear
Titration with NH4SCN ≥98.5 %