Tisk…
Methyl carbamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carbamic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
246352-100G 246352-500G
SIAL246352-100GEA 1150 CZK
SIAL246352-100G SIAL246352-500G
Methyl carbamate, Sigma-Aldrich®
Methyl carbamate
Vzorec: C₂H₅NO₂
MW: 75,07 g/mol
Bod varu: 177 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…54 °C
Hustota: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
MDL Number: MFCD00007964
CAS číslo: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115