Tisk…
Methyl carbamate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Carbamic acid methyl ester
269310010 269310050 269312500
ACRO269310010EA 4380 CZK
ACRO269310010 ACRO269310050 ACRO269312500
Methyl carbamate 99%
Methyl carbamate
Vzorec: C₂H₅NO₂
MW: 75,07 g/mol
Bod varu: 176…177 °C (760 mmHg)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007964
CAS číslo: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %