Tisk…
Uretan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate
M-Clarity™ quality level = MQ200
U2500-100G U2500-250G U2500-500G
SIALU2500-100GEA 2450 CZK
SIALU2500-100G SIALU2500-250G SIALU2500-500G
Uretan, Sigma-Aldrich®
Uretan
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…50 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
MDL Number: MFCD00007966
CAS číslo: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
UN: 2757
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10013