Tisk…
Uretan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate
94300-1KG 94300-250G 94300-50G
SIAL94300-1KGEA 0 CZK
SIAL94300-1KG SIAL94300-250G SIAL94300-50G
Uretan, Sigma-Aldrich®
Uretan
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…50 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
MDL Number: MFCD00007966
CAS číslo: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
UN: 2757
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10013