Uretan ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate
44804.18
44804.30
44804.18EA
1560
CZK
44804.18
44804.30
Uretan ≥98%
Uretan
Purity: 98%
CAS No.: 51-79-6
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₇NO₂ MW: 89,09 g/mol Bod varu: 182…184 °C Bod tání: 48…50 °C Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >92 °C (198 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007966 CAS číslo: 51-79-6 EINECS: 200-123-1 UN: 2757 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9877 |