Tisk…
Uretan 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate
325540500 325542500 325540010
ACRO325540500EA 1190 CZK
ACRO325540500 ACRO325542500 ACRO325540010
Uretan 97%
Uretan
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Bod varu: 182…184 °C (760 mmHg)
Bod tání: 47…51 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007966
CAS číslo: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10013
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥96.0 %