Tisk…
tert-Butyl carbamate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbamic acid tert-butyl ester
173450010 173450050 173450250
ACRO173450010EA 769 CZK
ACRO173450010 ACRO173450050 ACRO173450250
tert-Butyl carbamate 98%
tert-Butyl carbamate
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007962
CAS číslo: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %