Kyselina diethylentriaminpentaoctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D6518-100G
D6518-10G
D6518-50G
D6518-5G
SIALD6518-100GEA
31380
CZK
SIALD6518-100G
SIALD6518-10G
SIALD6518-50G
SIALD6518-5G
Kyselina diethylentriaminpentaoctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Vzorec:
C₁₄H₂₃N₃O₁₀ Bod tání: 220…222 °C Hustota: 1,558 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004289 CAS číslo: 67-43-6 EINECS: 200-652-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,07202 |