Tisk…
Kyselina diethylentriaminpentaoctová 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 7030 CZK
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Kyselina diethylentriaminpentaoctová 98+%
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Hustota: 1.56 g/cm³
Bod vzplanutí: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004289
CAS číslo: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
Merck Index: 13,07202
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %