Tisk…
8-Aminocaprylic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
226830010 226830050
ACRO226830010EA 1650 CZK
ACRO226830010 ACRO226830050
8-Aminocaprylic acid 99+%
8-Aminocaprylic acid
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Bod varu: 289 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194…196 °C
Hustota: 1,221 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008245
CAS číslo: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %