Tisk…
2-Chloroadenosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodavatel: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
C2192-1G C2192-100MG
TCIAC2192-1GEA 8470 CZK
TCIAC2192-1G TCIAC2192-100MG
2-Chloroadenosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Chloroadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
MW: 301.69 g/mol
Bod tání: 162°C
MDL Number: MFCD00005734
CAS číslo: 146-77-0
EINECS: 205-678-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -53.0 deg (C=0.1, H2O)
Water max. 7.0 %