Tisk…
jodoctan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium 2-iodoacetate, Iodoacetic Acid, Sodium Salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
I2512-100G I2512-25G
SIALI2512-100GEA 19880 CZK
SIALI2512-100G SIALI2512-25G
jodoctan sodný, Sigma-Aldrich®
jodoctan sodný
Vzorec: C₂H₂INaO₂
MW: 207,93 g/mol
Bod tání: 208…210 °C
Bod vzplanutí: 208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002686
CAS číslo: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III