Tisk…
jodoctan sodný 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium 2-iodoacetate, Iodoacetic Acid, Sodium Salt
170970250 170971000
ACRO170970250EA 3760 CZK
ACRO170970250 ACRO170971000
jodoctan sodný 99%
jodoctan sodný
Vzorec: C₂H₂INaO₂
Bod tání: 208…210 °C
Bod vzplanutí: 208 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002686
CAS číslo: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
Stabilizer hydroquinone: approx. 0.05 %