Octan lithný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Acetic acid lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4158-100G
L4158-1KG
L4158-250G
SIALL4158-100GEA
2600
CZK
SIALL4158-100G
SIALL4158-1KG
SIALL4158-250G
Octan lithný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan lithný dihydrát
Vzorec:
H₃CCOOLi·2H₂O MW: 102.02 Bod tání: 291 Hustota: 1.26 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066949 CAS číslo: 6108-17-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 13,05543 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...