Tisk…
Octan lithný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
62393-100G-F 62393-500G-F
SIAL62393-100G-FEA 4890 CZK
SIAL62393-100G-F SIAL62393-500G-F
Octan lithný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan lithný dihydrát
Vzorec: H₃CCOOLi·2H₂O
Bod tání: 291 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066949
CAS číslo: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543