Tisk…
Octan lithný dihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid lithium salt
A17921.0B A17921.30
A17921.0BEA 6350 CZK
A17921.0B A17921.30
Octan lithný dihydrát ≥99%
Octan lithný dihydrát
Purity: 99% CAS No.: 6108-17-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O Formula Weight: 102.01 (65.98anhy) Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 3564320 Merck Reference: 14,5521 MDL No.: MFCD00066949
Vzorec: H₃CCOOLi·2H₂O
MW: 102.02
Bod tání: 54…57 °C
Hustota: 1.26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066949
CAS číslo: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543