Tisk…
Octan lithný dihydrát 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
199840010 199842500
ACRO199840010EA 6990 CZK
ACRO199840010 ACRO199842500
Octan lithný dihydrát 98%, extra pure
Octan lithný dihydrát
Vzorec: H₃CCOOLi·2H₂O
Bod tání: 56…58 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066949
CAS číslo: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystalline powder and/or chunks
pH 7.5 to 9.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)