Tisk…
Lithium acetate, anhydrous 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
297110250 297111000
ACRO297110250EA 1880 CZK
ACRO297110250 ACRO297111000
Lithium acetate, anhydrous 99+% p.a.
Lithium acetate
Vzorec: H₃CCOOLi
Bod tání: 280…285 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013057
CAS číslo: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 12,05544
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm