Tisk…
Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
112755-100G 112755-500G
SIAL112755-100GEA 900 CZK
SIAL112755-100G SIAL112755-500G
Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Vzorec: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14
Bod varu: 200
Bod tání: 18…19 °C
Hustota: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008466
CAS číslo: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038