Tisk…
Butyl-3-mercaptopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
381454-100ML 381454-500ML
SIAL381454-100MLEA 2420 CZK
SIAL381454-100ML SIAL381454-500ML
Butyl-3-mercaptopropionate, Sigma-Aldrich®
Butyl-3-mercaptopropionate
Vzorec: C₇H₁₄O₂S
CAS číslo: 16215-21-7
EINECS: 240-343-5
UN: 3334
ADR: 9,