Tisk…
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
413900010 413900050
ACRO413900010EA 2730 CZK
ACRO413900010 ACRO413900050
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát 99%
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 145,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –87 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038500
CAS číslo: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %