Tisk…
2-Ethoxyethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
109967-1L 109967-2.5L 109967-25ML
SIAL109967-1LEA 1940 CZK
SIAL109967-1L SIAL109967-2.5L SIAL109967-25ML
2-Ethoxyethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyethyl-acetát
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
MDL Number: MFCD00009251
CAS číslo: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787