2-Ethoxyethyl-acetát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethylglykolacetát
A13639.0F
A13639.AP
A13639.0FEA
2270
CZK
A13639.0F
A13639.AP
2-Ethoxyethyl-acetát ≥98%
2-Ethoxyethyl-acetát
Purity: 98+%
CAS No.: 111-15-9
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Fruit-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1748677
Merck Reference: 14,3751
UN No.: 1172
MDL No.: MFCD00009251
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Bod varu: 155…157 °C Bod tání: –62 °C Hustota: 0,975 Bod vzplanutí: 52 °C (126 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009251 CAS číslo: 111-15-9 EINECS: 203-839-2 UN: 1172 ADR: 3,III Merck Index: 14,3751 |