Tisk…

2-Butoxyethylacetát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Butylglycol acetate

M-Clarity™ quality level = MQ200

307289-1L 307289-25ML
SIAL307289-1LEA 1660 CZK
SIAL307289-1L SIAL307289-25ML
2-Butoxyethylacetát, Sigma-Aldrich®
2-Butoxyethylacetát
Vzorec: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21
Bod varu: 192
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.9416 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82
MDL Number: MFCD00009457
CAS číslo: 112-07-2
EINECS: 203-933-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR