2-Butoxyethylacetát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Butylglycol acetate
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
L09515.AEEA
797
CZK
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
2-Butoxyethylacetát ≥98%
2-Butoxyethylacetát
Purity: 98%
CAS No.: 112-07-2
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Fruit-like
Melting Point: -64°
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1756960
MDL No.: MFCD00009457
Vzorec:
C₈H₁₆O₃ MW: 160.21 Bod varu: 191…192 °C Bod tání: –64 °C Hustota: 0.942 Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009457 CAS číslo: 112-07-2 EINECS: 203-933-3 |